アッセイ
≥98% (TLC)
mp
196-198 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NC[C@@H](O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI Key
ZMRUPTIKESYGQW-PFEQFJNWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0689-500MG-PW:
P0689-BULK:
P0689-100MG-PW:
P0689-100MG:
P0689-VAR:
P0689-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)