グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
solid
品質
for the detection of Ni
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.02% insoluble matter in ethanol
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
240-241 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
amine
oxime
SMILES記法
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI Key
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
40390-VAR:
40390-100G:
40390-BULK:
40390-25G:
40390-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック