安全性情報
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxime
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Dimethylglyoxime, Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CNOH)2
CAS番号:
分子量:
116.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
202-420-1
NACRES:
NA.05
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99% (gravimetric)
フォーム
solid
dilution
(for analytical testing)
mp
239-243 °C (decomposition)
かさ密度
620 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
InChI Key
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (gravimetrically): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Melting range: 239 - 243 °C
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Suitability as reagent (at Nickel): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1030621000:
IN21030620100:
1030620000:
1030620100:
試験成績書(COA)