安全性情報
4000BC
Millipore
TRANSIA® AG EHEC Kit
suitable for ELISA testing in Environmental, and Food and Beverages
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.85
製品名
TRANSIA® AG EHEC, BioControl, ELISA test for detection of E. coli O157:H7 in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
製品種目
TRANSIA®
フォーム
liquid
シェルフライフ
6‑15 mo.
包装
pkg of 96
メーカー/製品名
BioControl Systems 4000-01
TRANSIA®
テクニック
ELISA: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli (O157:H7)
詳細
TRANSIA AG EHEC is an enzyme immunoassay that detects enterohemorrhagic E. coli. It employs highly specifi c antibodies directed against E. coli O157:H7 antigens and has been specifi cally formulated to minimize cross-reactivity with many Enterobacteriaceae while maintaining superior sensitivity.
アプリケーション
AOAC Official Method 996.10
特徴および利点
  • Accurate detection of E. coli O157:H7 in beef in just 10 hours.Results in 20 hours for other foods.Validated for use with a wide variety of foods including meat, dairy, poultry, fruit, nuts, and more.Ready to use reagents and breakaway wells allow you to use only the number of tests required for your samples, helping to reduce waste and keep testing costs low.
構成
Test wells, wash solution concentrate, substrate, conjugate, positive control, stop solution
試験法
ELISA
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)