グレード
reference material
品質水準
蒸気圧
0.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
光学純度
enantiomeric ratio: ~50:50
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
216 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C1CCC(C)CC1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TRPA1(8989) , TRPM8(79054)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DL-Menthol, a cyclic terpene alcohol and a naturally occurring compound, originates from the plants of Mentha species. It has a typical minty smell, flavor and finds applications as an ingredient in fragrances, food products, and cosmetics including shower gels, shampoos, face creams, body lotions, liqueurs, candy, etc.
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F
引火点(℃)
96 °C
適用法令
Jan Code
38278-VAR:
38278-100MG:
38278-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック