Merck
38166
Supelco
フェニル酢酸
analytical standard
別名:
α-トリル酸, PAA, ベンゼン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
1099647
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
~4 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 97 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI Key
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phenylacetic acid may be used as a reference standard in the determination of phenylacetic acid in the methanolic extract of the aerial parts of Justicia wynaadensis using gas-chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
269.6 °F - closed cup
引火点(℃)
132 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
38166-BULK:
38166-VAR:
38166-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GC-MS Analysis of phytocomponents in the methanolic extract of Justicia wynaadensis (nees) T. anders.
Ponnamma US and Manjunath K
International Journal of Pharma and Bio Sciences, 3(3), 570-576 (2012)