テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.[H][C@]12C[C@H](C[C@]([H])(N1C)[C@]3([H])O[C@]23[H])OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO4.ClH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3;1H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1
InChI Key
KXPXJGYSEPEXMF-MOUKNHLCSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For the analysis of the phytotoxins.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
37022-0.1MG:
37022-0.1MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック