Merck
35516
Supelco
パツリン-13C7 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-4H-フロ[3,2-c]ピラン-2(6H)-オン-13C7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C7H6O4
CAS番号:
分子量:
161.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~25 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI Key
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Patulin-13C7 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Patulin
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
purity : ≥95.5% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35516-1.2ML-BULK:
35516-1.2ML:4548173921020
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)