Merck
34128
Supelco
デオキシニバレノール-13C15 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
別名:
13C15 DON, 完全13C-標識デオキシニバレノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C15H20O6
CAS番号:
分子量:
311.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~25 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+15
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13C]1=[13CH][13C@H]2O[13C@@H]3[13C@H](O)[13CH2][13C@@]([13CH3])([13C@]34[13CH2]O4)[13C@@]2([13CH2]O)[13C@H](O)[13C]1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1
InChI Key
LINOMUASTDIRTM-YGEUXOLBSA-N
詳細
メルクの全種類のトリコテセン系マイコトキシン標準物質をご確認ください。
デオキシニバレノール-13C1513C15-DON)は、マイコトキシンであるデオキシニバレノール13C同位体標識化類似物質です。トリコテシン系化合物に属するフザリウムマイコトキシンです。
アプリケーション
13C15-DONは、以下に含まれるDONの同定のための内部スタンダード(標準物質)として使用される可能性があります:
  • トウモロコシ(高速液体クロマトグラフィー(HPLC)エレクトロスプレーイオン化(ESI)質量分析法(MS/MS)による同定)。
  • 穀物や穀物ベース化合物の飼料(選択反応モニタリング(SRM)モードのLC-MS/MSによる同定)。
  • Serpula lacrymans(乾腐病原因菌)により損傷を受けた家から回収されたバイオエアロゾル(多重反応モニタリング(MRM)モードのHPLC-MS/MSによる同定)。
  • パンサンプル(逆相HPLC-ESIとリニアイオントラップMS/MSの併用による同定)。
また、乳牛舎から得られたバイオエアロゾルに含まれるHT-2トキシン、ニバレノール、およびパツリンの測定のための内部スタンダードとしても使用される可能性があります。
純度:≥97.0% (HPLC)
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
その他情報
Certanバイアル
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34128-1ML:4548173241968
34128-1ML-BULK:
34128-2ML:4548173258553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Airborne molds and mycotoxins in Serpula lacrymans-damaged homes
Pottier D, et al,
Atmospheric Pollution Research, 5(2), 325-334 (2014)
Fate of Fusarium mycotoxins in the cereal product supply chain: the deoxynivalenol (DON) case within industrial bread-making technology
Bergamini E, et al.
Food Additives and Contaminants, 27(5), 677-687 (2010)
LC-MS Based Method of Analysis for the Simultaneous Determination of four Mycotoxins in Cereals and Feed
Breidbach A, et al.
Food Additives and Contaminants, 23(11), 1187-1193 (2013)
Recurrence of Stachybotrys chartarum during mycological and toxicological study of bioaerosols collected in a dairy cattle shed
Lanier C, et al.
Annals of Agricultural and Environmental Medicine : AAEM, 19(1), 325-334 (2012)
Characterization and application of isotope-substituted (13C15)-deoxynivalenol (DON) as an internal standard for the determination of DON
Haubl G, et al.
Food Additives and Contaminants, 23(11), 1187-1193 (2006)