Merck
35364
Supelco
メフェナム酸-(安息香酸環-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
2-(2,3-ジメチルフェニルアミノ)安息香酸-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C9H15NO2
CAS番号:
分子量:
247.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cc1cccc(N[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2C(O)=O)c1C
InChI
1S/C15H15NO2/c1-10-6-5-9-13(11(10)2)16-14-8-4-3-7-12(14)15(17)18/h3-9,16H,1-2H3,(H,17,18)/i3+1,4+1,7+1,8+1,12+1,14+1
InChI Key
HYYBABOKPJLUIN-MQISJZSBSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35364-10MG:
35364-VAR:
35364-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)