product name
GDS Positive Control for Listeria, BioControl, For use with GDS Listeria
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
12 mo.
包装
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
メーカー/製品名
BioControl Systems 34762-250
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
詳細
GDS Positive Control for Listeria is used with GDS Listeria Tq assays, which are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Listeria in food and environmental samples.
アプリケーション
GDS Positive Control for Listeria is used for confirmation of Listeria spp. detection in Assurance® GDS assays.
構成
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
34762-250:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)