製品名
GDS Positive Control for Salmonella, BioControl, For use with GDS Salmonella
品質水準
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
包装
vial of 5 mL (sufficient for 166 tests)
メーカー/製品名
BioControl Systems 34761-250
保管条件
(Tightly closed)
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
詳細
GDS Positive Control for Salmonella is used with the GDS Salmonella Tq assay, which is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Salmonella in food and environmental samples.
アプリケーション
GDS Positive Control for Salmonella is used for confirmation of Salmonella spp. detection in Assurance® GDS assays.
構成
One vial, 5 mL, sufficient for 166 tests
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
34761-250:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)