製品名
GDS Resuspension Buffer Tq, BioControl, For use with GDS, bottle of -70 mL
シェルフライフ
36 mo.
メーカー/製品名
BioControl Systems 34724-100C
包装
bottle of -70 mL
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
2-8°C
適合性
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
詳細
GDS Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation of food samples with GDS assays. GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogenic organisms in foods, ingredients, and environmental samples.
アプリケーション
GDS Resuspension Buffer Tq is used during sample preparation of food samples with GDS assays.
構成
One bottle, 70 mL
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR
法的情報
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)