Merck
34193
Supelco
Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
CAS番号:
分子量:
394.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChI Key
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34193-VAR:
34193-BULK:
34193-25MG:
34193-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)