34145
Acetochlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl) amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Acetochlor ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 535
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H21NO5S.Na/c1-4-12-8-6-7-11(3)14(12)15(10-20-5-2)13(16)9-21(17,18)19;/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
OFHPZIOSKFPQRH-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34145-10MG:
34145-VAR:
34145-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)