Merck
34144
Supelco
Acetochlor OA
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)oxalamic acid, [(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO4
CAS番号:
分子量:
265.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOCN(C(=O)C(O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
OTKTUNJJKYTOFF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Acetochlor OA is a metabolite of the preemergence herbicide, acetochlor used to control annual grasses and broad-leaved weeds in corn, soybeans and other crops.
アプリケーション
Acetochlor OA may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34144-BULK:
34144-VAR:
34144-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)