製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-3-9-6-11-5(8)12-7(13-6)10-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13)/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI Key
ODCWYMIRDDJXKW-MWUKXHIBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- marine sediments by pressurized liquid extraction combined with stir bar sorptive extraction and thermal desorption, followed by gas chromatography–triple quadrupole mass spectrometry (TD–GC–MS/MS QqQ)
It may be used as an analytical reference standard for the estimation of analyte in:
- surface water samples using online solid phase extraction, followed by liquid chromatography–tandem mass spectrometry (SPE–LC–MS/MS)
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34054-10MG-R:
34054-VAR-R:
34054-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック