Merck
34039
Supelco
マルボフロキサシン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
9-フルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-10-(4-メチル-ピペラジノ)-7-オキソ-7H-ピリド[1,2,3-ij][1,2,4]ベンゾキサジアジン-6-カルボン酸, ゼニクイン®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19FN4O4
CAS番号:
分子量:
362.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1CCN(CC1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN4N(C)COc2c34)C(O)=O
InChI
1S/C17H19FN4O4/c1-19-3-5-21(6-4-19)14-12(18)7-10-13-16(14)26-9-20(2)22(13)8-11(15(10)23)17(24)25/h7-8H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
BPFYOAJNDMUVBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マルボフロキサシンは、獣医学用抗菌薬として広く使用されている合成フルオロキノロン化合物群に属します。グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して広い活性スペクトルを示します。
アプリケーション
本分析標準品は、以下の用途に使用することもできます:
  • 表面増強ラマン分光法による、β-シクロデキストリン修飾銀ナノ粒子(β-CD-AgNPs)を用いたニワトリおよびアヒルサンプル中のマルボフロキサシンの定量
  • 限外ろ過後の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とタンデム質量分析(MS/MS)による、乳牛から採取した滑液および血漿サンプル中のマルボフロキサシン分析
  • 生乳およびブタサンプル中のマルボフロキサシンとオフロキサシンを同時分析するための間接競合ELISA(icELISA)法の開発
  • ミセル液体クロマトグラフィーと蛍光検出による、市販のハチミツサンプル中のオキソリン酸、フルマキン、マルボフロキサシン、エンロフロキサシンの多成分一斉分析
  • HPLCとUV検出による、ヒツジ血漿サンプル中のマルボフロキサシンとトロバフロキサシンの同時測定
  • 蛍光検出器を用いた高速液体クロマトグラフィーによる血漿サンプル中のマルボフロキサシンの定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zeniquin is a registered trademark of Pfizer, Inc.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
Jan Code
34039-VAR-R:
34039-100MG-R:
34039-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Blood concentrations of marbofloxacin and its in vivo effect in yellow-bellied slider turtles (Trachemys scripta scripta) after a single intracoelomic injection at 3 dose rates.
Vercelli C, et al.
Journal of Exotic Pet Medicine, 25(4), 295-304 (2016)
Determination of marbofloxacin in plasma samples by high-performance liquid chromatography using fluorescence detection.
Garcia M A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 729(1-2), 157-161 (1999)
C Vilalta et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 37(6), 542-549 (2014-06-07)
This study evaluated the theoretical clinical outcome of three marbofloxacin posology regimens in two groups of pigs (weaners and fatteners) for the treatment of Actinobacillus pleuropneumoniae (App) and Haemophilus parasuis (Hp) infection and the appearance of resistant bacteria due to
Xiaoqiang Liu et al.
Veterinary microbiology, 174(3-4), 514-522 (2014-12-04)
This study explored and compared the mechanisms and selective concentration of resistance between a 3rd (pradofloxacin) and 2nd (ciprofloxacin) generation fluoroquinolone. Pradofloxacin- and ciprofloxacin-resistant mutants were selected by stepwise exposure of Escherichia coli (E. coli) to escalating concentrations of pradofloxacin
Seung Ryul Han et al.
Biochemical and biophysical research communications, 448(4), 397-402 (2014-05-06)
Danofloxacin is a synthetic fluoroquinolone with broad spectrum antibacterial activity that is used for the treatment of respiratory diseases in animal husbandry. However, danofloxacin has many adverse reactions and is toxic to humans. Especially, it detrimentally affects muscle, central nerve