認証
Ph. Eur.
USP/NF
reag. ISO
品質水準
蒸気密度
5.18 (vs air)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
99.5-101.0% (calc. to the dried substance)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +12.0 to +12.8°, c = 20% in H2O
自己発火温度
797 °F
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 105 °C
mp
170-172 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
33801-6X2.5KG-R:
33801-6X1KG-R:
33801-1.5KG-R:
33801-500G-R:
33801-2.5KG-R:
33801-BULK-R:
33801-6X250G-R:
33801-1KG-R:
33801-25KG-R:
33801-6X500G-R:
33801-VAR-R:
33801-250G-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック