グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
expl. lim.
15.2 %
テクニック
cell culture | plant: suitable
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
色
APHA: ≤15
屈折率
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
密度
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Extraction of chlorophyll containing pigments from the intact tissues of cotyledons of Cucumis sativus.
- Isolation of chlorophyll a from the cell cultures of unicellular marine algae.4
- As reducing agent and solvent for the preparation of Au@Ag core-shell nanocrystals.
包装
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33120-BULK-M:
33120-6X1L-M:
33120-4X2.5L-M:
33120-1L-M:
33120-2.5L-M:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)