製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)-c3nnn(C)n3)n1
InChI
1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
InChI Key
MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Paddy field water by direct injection using liquid chromatography-hybrid triple quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry (LC-QqLIT-MS).
- Tap and leaching water samples by solid-phase extraction (SPE), followed by LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32521-25MG:
32521-VAR:
32521-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)