Merck
32514
Supelco
スルファメトキサゾール-フェニル-13C6
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(5-メチル-3-イソクサゾリル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド, N1-(5-メチルイソクサゾール-3-イル)スルファニルアミド13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C4H11N3O3S
CAS番号:
分子量:
259.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cc1cc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)no1
InChI
1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1
InChI Key
JLKIGFTWXXRPMT-AHBHZWPESA-N
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32514-VAR:
32514-BULK:
32514-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)