Merck
32519
Supelco
スルファメタジン-フェニル-13C6 ヘミ水和物
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-アミノ-N-(4,6-ジメチル-2-ピリミジニル)ベンゼン-13C6-スルホンアミド, スルファジミジン-フェニル-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C6H14N4O2S · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
293.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+12
SMILES記法
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
InChI Key
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: sulfonamide
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32519-10MG:
32519-BULK:
32519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)