Merck
32345
Supelco
Gatifloxacin sesquihydrate
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(±)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid sesquihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22FN3O4 · 1.5H2O
CAS番号:
分子量:
402.42
Beilstein:
14390028
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)C1=CN(C2CC2)C3=C(OC)C(N4CCNC(C)C4)=C(F)C=C3C1=O.O=C(O)C5=CN(C6CC6)C7=C(OC)C(N8CCNC(C)C8)=C(F)C=C7C5=O.O.O.O
InChI
1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
InChI Key
RMJMZKDEVNTXHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: quinolone
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
32345-VAR:
32345-BULK:
32345-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Luisa C Domingos et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 83, 87-93 (2016-10-30)
The fourth-generation fluoroquinolones are widely used as ophthalmic antimicrobials. This study aimed to validate a new analytical technique for simultaneous quantification of gatifloxacin, moxifloxacin, and besifloxacin concentrations in the cornea and aqueous humor by liquid chromatography (LC) coupled to quadrupole
Patricia Marcianes et al.
AAPS PharmSciTech, 21(1), 15-15 (2019-12-07)
Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis and represents one of the leading causes of mortality worldwide due to multidrug-resistant TB (MDR-TB). In our work, a new formulation of biodegradable PLGA microparticles was developed for pulmonary administration