グレード
reagent grade
品質水準
蒸気圧
97 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI Key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- To facilitate the synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
- To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
- Conversion of tert-butyl esters to acid chlorides.
- Conversion of aliphatic and aromatic sulfoxides to sulfides in the presence of triphenylphosphine.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320536-VAR:
320536-BULK:
320536-1L:
資料
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.