蒸気密度
1.04 (vs air)
蒸気圧
1.15 mmHg ( 93 °C)
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder, crystals or chunks ((pellets))
自己発火温度
1058 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
139-141 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
154 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31298-VAR:
31298-250MG:
31298-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック