Merck
A0202000
N-アセチル-L-チロシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-Acetyl-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
223.23
Beilstein:
2697172
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetyltyrosine
メーカー/製品名
EDQM
mp
149-152 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
InChI Key
CAHKINHBCWCHCF-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
N-Acetyltyrosine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)