Merck
30806
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
reference material, mixture of isomers
別名:
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H26O
CAS番号:
分子量:
258.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥80.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30806-50MG:
30806-VAR:
30806-10MG:
30806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)