54730
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin
analytical standard
別名:
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-7-naphthyl methyl ketone, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 5′,6′,7′,8′-Tetrahydro-3′,5′,5′,6′,8′,8′-hexamethyl-2′-acetonaphthone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, AHMT, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1CC(C)(C)c2cc(C(C)=O)c(C)cc2C1(C)C
InChI
1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
InChI Key
DNRJTBAOUJJKDY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
54730-BULK:
54730-VAR:
54730-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)