Merck
30620-M
Sigma-Aldrich
水酸化ナトリウム
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., K ≤0.02%, ≥98%, pellets
別名:
カ性ソーダ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
アッセイ
≥98%
形状
pellets
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% heavy metals (as Ag)
≤1.0% Na2CO3
≤5 ppm heavy metals (as Pb)
mp
318 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
密度
2.13 g/cm3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.05 ppm
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium hydroxide is an inorganic base. It participates in the oxidation of glycerol, catalyzed by Au/charcoal or Au/graphite. It also participates in solvent-free aldol condensation reaction.
アプリケーション
Sodium hydroxide may be employed for determination of specific surface area of colloidal silica, via titration. It may be employed for direct oxidation of sodium borohydride, which was investigated by cyclic and linear voltammetry, chronoamperometry and chronopotentiometry. It may be used to compose citrate buffer and borate buffers.
It may be used in the synthesis of following compounds:
  • alkylaryl amidosulfobetaines
  • (3 -[4-teroctylphenoxyethoxyethoxyethyl] dimethylammonio propane sulfonate (XOSB)
  • trisulfobetaines (TriSBn)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30620-BULK-M:
30620-1KG-M:
30620-5KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silvio Carrettin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (7)(7), 696-697 (2002-07-18)
Glycerol is oxidised to glyceric acid with 100% selectivity using either 1% Au/charcoal or 1% Au/graphite catalyst under mild reaction conditions (60 degrees C, 3 h, water as solvent).