Merck
28705
Sigma-Aldrich
α-シクロデキストリン
purum, ≥98.0% (HPLC)
別名:
α-シャルディンガーデキストリン, シクロヘキサアミロース, シクロマルトヘキサオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H60O30
CAS番号:
分子量:
972.84
Beilstein:
79627
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
損失
≤10% loss on drying
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI Key
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α-Cyclodextrin (α-CD) is a water-soluble cyclic oligosaccharide that consists of six glucopyranose units linked by α-(1,4) bonds. It is commonly used to form inclusion complexes (ICs) with a wide range of organic compounds.
アプリケーション
α-Cyclodextrin may be used to synthesize a polymer inclusion complex (PIC) with poly(ethylene glycol) (PEG)-modified chitosans. These PICs can self-assemble to form supramolecular hydrogels.
その他情報
シクロデキストリンは低分子量有機分子で、様々なゲスト化合物や酵素モデルと水溶性錯体を形成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28705-BULK:
28705-100G:
28705-25G:
28705-VAR:
28705-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I. Tabushi
Tetrahedron, 40, 269-269 (1984)
M.L. Bender et al.
Cyclodextrin Chemistry (1978)
Supramolecular Hydrogel Formation Based on Inclusion Complexation Between Poly (ethylene glycol)?Modified Chitosan and ??Cyclodextrin.
Huh K
Macromolecular Bioscience, 4(2), 92-99 (2004)
Inclusion complexation between comblike PEO grafted polymers and ?-cyclodextrin.
He L
Macromolecules, 38(8), 3351-3355 (2005)
Taste modification of amino acids and protein hydrolysate by a-cyclodextrin
Linde GA, et al.
Food Research International, 42(7), 814-818 (2009)