Merck
G0150000
γ-シクロデキストリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
シクロオクタアミロース, シクロマルトオクタオース, シャルディンガーγ-デキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H80O40
CAS番号:
分子量:
1297.12
Beilstein:
78740
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclodextrin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1(O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O)O[C@@H]2[C@@H](COC(C)=O)O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
InChI
1S/C48H80O40/c49-1-9-33-17(57)25(65)41(73-9)82-34-10(2-50)75-43(27(67)19(34)59)84-36-12(4-52)77-45(29(69)21(36)61)86-38-14(6-54)79-47(31(71)23(38)63)88-40-16(8-56)80-48(32(72)24(40)64)87-39-15(7-55)78-46(30(70)22(39)62)85-37-13(5-53)76-44(28(68)20(37)60)83-35-11(3-51)74-42(81-33)26(66)18(35)58/h9-72H,1-8H2/t9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-/m1/s1
InChI Key
GDSRMADSINPKSL-HSEONFRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Gammacyclodextrin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
G0150000:
G0150000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
I C Munro et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 39 Suppl 1, S3-13 (2004-07-22)
Gamma-cyclodextrin (gamma-CD) is a cyclic alpha-(1,4)-linked oligosaccharide consisting of eight glucose molecules. Like other cyclodextrins, gamma-CD can form inclusion complexes with a variety of organic molecules because the inner side of the torus-like molecule is less polar than the outer
Zhaofeng Li et al.
Applied microbiology and biotechnology, 77(2), 245-255 (2007-09-25)
Cyclodextrins are cyclic alpha-1,4-glucans that are produced from starch or starch derivates using cyclodextrin glycosyltransferase (CGTase). The most common forms are alpha-, beta-, and gamma-cyclodextrins. This mini-review focuses on the enzymatic production, unique properties, and applications of gamma-cyclodextrin as well