安全性情報
1604574
USP
Rivaroxaban Related Compound J
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Chloro-N-(4-{(S)-5-[(5-chlorothiophene-2-carboxamido)methyl]-2-oxooxazolidin-3-yl} phenyl)-N-(2-{2-oxo-2-[({(S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl) amino]ethoxy}ethyl)thiophene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H36CI2N6O10S2
CAS番号:
分子量:
1066.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
rivaroxaban
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[s]1c(ccc1C(=O)N(CCOCC(=O)NC[C@@H]5OC(=O)N(C5)c6ccc(cc6)N7CCOCC7=O)c2ccc(cc2)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)c4[s]c(cc4)Cl)Cl
InChI Key
CYLLZCQTBKRWBP-NSOVKSMOSA-N
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Rivaroxaban Related Compound J USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1604574-30MG:
1604574-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)