Merck
277649
Sigma-Aldrich
Reagent Alcohol
anhydrous reagent, contains 5% isopropyl alcohol and 5% methyl alcohol as denaturant
別名:
エチルアルコール、試薬アルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
Reagent Alcohol, anhydrous, ≤0.003% water
グレード
anhydrous
reagent
品質水準
蒸気密度
1.59 (vs air)
形状
liquid
含みます
5% isopropyl alcohol as denaturant
5% methyl alcohol as denaturant
expl. lim.
3.1-27.7 %
濃度
100%
不純物
≤0.003% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
bp
78 °C
mp
-114 °C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reagent Alcohol is ethanol that is made non-consumable by the addition of denaturants.
構成
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A, 200 proof, with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 90% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277649-1.2L:
277649-PZ:
277649-1L:
277649-4X2L:
277649-100ML:
277649-BULK:
277649-18L:
277649-6X1L:
277649-12X100ML:
277649-VAR:
277649-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Surrogate alcohol: what do we know and where do we go?.
Lachenmeier DW, et al
Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 31(10), 1613-1624 (2007)
Metabolite and Fatty Acid Analysis of Yeast Cells and Culture Supernatants.
Chen L and Chen WN.
Bio-protocol, 4(17) (2014)
Effects of added dibutyl phosphate on the luminescent properties of europium tetrakis dibenzoylmethide triethylammonium.
Fontenot RS, et al.
Journal of Luminescence, 158, 428-434 (2015)
Sreedhar Bodiga et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 298(4), L564-L574 (2010-01-12)
We have shown that 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) increases both superoxide and nitric oxide (NO) production in bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAECs). The current study was designed to determine mechanisms underlying 20-HETE-stimulated NO release, and particularly the role of NADPH
Surrogate alcohol: what do we know and where do we go?
Lachenmeier DW, et al.
Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 31(10), 1613-1624 (2007)