product name
エチルアルコール(純粋), 200 proof, meets USP testing specifications
グレード
ACS reagent (Traceable to ACS product listing.)
品質水準
認証
meets USP testing specifications
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥99.50%
形状
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
200 proof
蒸発残留物質
≤0.0025%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
溶解性
water: soluble
λ
in H2O
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.40
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 260 nm Amax: 0.30
λ: 270 nm Amax: 0.10
λ: 340 nm Amax: 0.10
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
493546-IS-200LP2-B:
493546-500ML:
493546-1L:
493546-200L-P2:
493546-6X500ML:
493546-5ML:
493546-VAR:
493546-200L-P1:
493546-BULK:
493546-2.5L:
493546-4L:
試験成績書(COA)