蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
粒径
−50 mesh
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
マグネシウム
危険等級III
第二種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
253987-100G:
253987-BULK:
253987-1KG:
253987-VAR:
253987-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids