アッセイ
99%
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
yellow to green
mp
199-201 °C (lit.)
溶解性
toluene: 50 mg/mL
密度
1.272 g/cm3 at 20 °C
&ε; (減衰係数)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
適合性
suitable for scintillation
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChI Key
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
223999-VAR:
223999-5G:
223999-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)