Merck
22308
Supelco
ポンソーキシリジン
analytical standard
別名:
アシッドレッド26, キシリジンポンソ-2R, キシリジンポンソー, ポンソー2R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14N2Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
480.42
カラーインデックス番号:
16150
Beilstein:
5709350
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI Key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ponceau xylidine is a synthetic food additive dye widely used in foodstuffs to restore the natural food color and also to enhance food appeal.
アプリケーション
Ponceau xylidine may be used as a reference standard for its determination in animal feed and meat using high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) and tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
22308-25MG:4548174019436
22308-BULK:
22308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors.
Zou T, et al.
Food Chemistry, 138(2-3), 1742-1748 (2013)
Shota Kurotsu et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(1), 79-88 (2014-04-29)
Idiopathic pulmonary fibrosis is thought to involve lung injury caused by reactive oxygen species (ROS), which in turn is followed by abnormal fibrosis. A transforming growth factor (TGF)-β1-induced increase in myofibroblast number plays an important role in this abnormal fibrosis.