Merck
21530
Sigma-Aldrich
ヘキサン酸
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
カプロン酸, 酸C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4COOH
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
773837
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.18 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.416
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
203-205 °C
mp
−4 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 1.082g/100g(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能
pungent
SMILES記法
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI Key
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
21530-VAR:
21530-500ML:4548173356747
21530-100ML:4548173356730
21530-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
オクタン酸 analytical standard
Supelco
21639
オクタン酸
イソ酪酸 puriss. p.a., ≥99.5%
Sigma-Aldrich
58360
イソ酪酸
2-メチル酪酸 analytical standard
Supelco
49659
2-メチル酪酸
吉草酸 ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W310107
吉草酸
デカン酸 ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C1875
デカン酸
イソ吉草酸 analytical standard
Supelco
78651
イソ吉草酸
A study on the stability of MCM-41-supported heteropoly acids under liquid-and gas-phase esterification conditions.
Verhoef MJ, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 27(2), 365-371 (1999)
Acyl migration in 1, 2-dibutyrin dependence on solvent and water activity.
Sjursnes BJ and Anthonsen T.
Biocatalysis and Biotransformation, 9(1-4), 285-297 (1994)
Formation of ultrathin polypyrrole (PPY) films on alumina particles using adsorbed hexanoic acid as a template.
Cho G, et al.
Langmuir, 16(10), 4424-4429 (2000)
A C Schoots et al.
Journal of chromatography, 164(1), 1-8 (1979-09-11)
A fast and reliable procedure for gas chromatographic profiling of components in ultrafiltrated uremic serum has been developed, using glass capillary columns. Sample pretreatment consists of ultrafiltration, evaporation and silylation. Some twenty components are identified by electron-impact and chemical ionization
K A Traul et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 38(1), 79-98 (2000-02-24)
Medium chain triglycerides (MCTs) are a family of triglycerides, containing predominantly, caprylic (C(8)) and capric (C(10)) fatty acids with lesser amounts of caproic (C(6)) and lauric (C(12)) fatty acids. MCTs are widely used for parenteral nutrition in individuals requiring supplemental