グレード
for GC derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
98.0%
フォーム
liquid
品質
LiChropur™
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.326 (lit.)
n20/D 1.327
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
InChI Key
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful methylation reagent for the conversion of amines to methyl ammonium triflates.
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
18503-1G:
18503-5G:
18503-VAR:
18503-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)