安全性情報
15758
Millipore
Davis最少培養液
without Dextrose, suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Davis最少培養液, デキストロース不含
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.85
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
ammonium sulfate, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 7.0 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
monopotassium phosphate, 2.0 g/L
sodium citrate, 0.5 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
アプリケーション
大腸菌の栄養素要求突然変異体の単離および特性把握に推奨される最小限の培地です。
調製ノート
Suspend 10.6 g in 1000 ml of purified water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Mix well.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
15758-500G-F:
15758-VAR-F:
15758-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2