Merck
14515
Supelco
Vanillic acid 4-β-D-glucoside
analytical standard
別名:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid 4-β-D-glucoside, Vanillic acid 4-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O9
CAS番号:
分子量:
330.29
Beilstein:
5452207
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤12.0% water
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(ccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O9/c1-21-8-4-6(13(19)20)2-3-7(8)22-14-12(18)11(17)10(16)9(5-15)23-14/h2-4,9-12,14-18H,5H2,1H3,(H,19,20)/t9-,10-,11+,12-,14-/m1/s1
InChI Key
JYFOSWJYZIVJPO-YGEZULPYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
14515-VAR:
14515-BULK:
14515-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)