Merck
05699
Supelco
Omeprazole sulfide 5-carboxylic acid
analytical standard
別名:
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17N3O4S
CAS番号:
分子量:
359.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI Key
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
05699-VAR:
05699-5MG:
05699-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)