アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C(=O)[O-])c4[nH]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C(=O)[O-])c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/2C17H17N3O5S.2Na/c2*1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h2*4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22);;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
TUCNPUIUNPRUHQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43805-5MG:
43805-VAR:
43805-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)