Merck
12838
Millipore
Hybriscan D Kit
Cronobacter spp., suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
エンテロバクターサカザキHybriScanD, クロノバクター属HybriScanD, HybriScanDエンテロバクターサカザキ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
製品名
HybriScanD クロノバクター属, suitable for microbiology
メーカー/製品名
(HybriScan)
品質水準
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Cronobacter spp.
詳細
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
アプリケーション
食品中のクロノバクター属(旧称:エンテロバクターサカザキ)の検出および同定。
特徴および利点
Sensitivity (after pre enrichment): 1 cfu/25g
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Chronobacter spp. Classic and New Detection Methods
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
関連コンテンツ
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms