認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
99.9%
形状
crystalline
自己発火温度
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12356-25KG:
12356-VAR:
12356-BULK:
12356-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック