Merck
06756
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-cis-2-アミノシクロペンタノール 塩酸塩
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI Key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06756-1G-F:
06756-BULK-F:
06756-VAR-F:
06756-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)