Merck
671878
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclopentanol 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
137.61
Beilstein:
4143621
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (GC)
97%
フォーム
solid
光学純度
ee: ≥97.0% (GC)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m1./s1
InChI Key
ZFSXKSSWYSZPGQ-TYSVMGFPSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
671878-5G:
671878-BULK:
671878-VAR:
671878-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)