Merck
06728
Supelco
硫化水素テストストリップ
suitable for microbiology
別名:
H2Sテストストリップ, 酢酸鉛テストストリップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
NACRES:
NA.21
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
microbiology
保管温度
2-8°C
詳細
これらのストリップは、微生物による硫化水素生成の検出に使用されます。硫化水素は、炭水化物培地中で多数の細菌によって、システインのような硫黄含有アミノ酸から少量生産できます。硫化水素は、酢酸鉛との接触において黒色の沈殿を生成し、これは、硫化水素ペーパーストリップ上で可視の黒色反応によって示されます。酢酸鉛法は、他のいかなる硫化水素検出法よりも高感度です。
包装
酢酸鉛で浸透させた濾紙ストリップ(25枚)を殺菌します。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3