Merck
1.14779
Supelco
Sulfide Test, photometric
photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Sulfide Test, photometric, 0.020-1.50 mg/L (S2-), Spectroquant®
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 220 tests
220 tests
特定アナライト
sulfide
測定範囲
0.020-1.50 mg/L (S2-)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric 0.020 - 1.50 mg/l S²⁻ Spectroquant®
The method is analogous to EPA 376.2, APHA 4500-S2- D, ISO 10530, and DIN 38405-26.
This Spectroquant® Sulfide Reagent Test allows the accurate quantification of the sulfide content in aqueous samples.
Method applied: In aqueous solutions of sulfides a pH-dependent equilibrium exists between dissolved hydrogen sulfide (H2S), hydrogen sulfide ions (HS-), and sulfide ions (S2-). In the acidic range practically only dissolved hydrogen sulfide is present which reacts with dimethyl-p-phenylenediamine and iron(III) ions to form methylene blue that is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
Analytical Method: Analytical Quality Assurance, Standard for Sulfide
Analytical Method: Analytical Quality Assurance, Standard for Sulfide